Learn More
Thermo Scientific Chemicals Bleu de bromothymol, indicateur
Code produit 10307760 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10307760 100 g Flacon en verre 100g
10397750 25 g Flacon en verre -
10794284 500 g Flacon en verre 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10307760 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 151361000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    227.00€
    188.65€ / 100g
    Économisez 38.35€
    16% de réduction
 Article restreint
En stock
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
CAS: 76-59-5 | C27H28Br2O5S | 624.384 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Indicateur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 76-59-5
Formule moléculaire C27H28Br2O5S
Poids moléculaire (g/mol) 624.384
Numéro MDL MFCD00005872
Clé InChI NUHCTOLBWMJMLX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme Bromthymol Blue, 3';, 3';';-Dibromothymolsulfonephthalein, BTB
CID PubChem 6450
ChEBI CHEBI:86155
Nom IUPAC 2-bromo-4-[3-(3-bromo-4-hydroxy-2-méthyl-5-propan-2-ylphényl)-1,1-dioxo-2,1$l^{6}-benzoxathiol-3-yl]-3-méthyl-6-propan-2-ylphénol
SMILES CC1=C(C(=C(C=C1C2(C3=CC=CC=C3S(=O)(=O)O2)C4=CC(=C(C(=C4C)Br)O)C(C)C)C(C)C)O)Br
Specifikationer
Nom chimique ou matériau Bromothymol Blue
Point de fusion 204.0°C
Conditionnement Flacon en verre
Merck Index 15, 1455
Informations sur la solubilité Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in alcohol, alkaline solution
Quantité 100 g
Poids de la formule 624.38
Qualité Pures
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.