Learn More
Thermo Scientific Chemicals Bleu de bromothymol, indicateur
Code produit 10397750 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10397750 25 g Flacon en verre -
10307760 100 g Flacon en verre 100g
10794284 500 g Flacon en verre 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10397750 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 151360250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    76.80€
    63.65€ / 25g
    Économisez 13.15€
    17% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 76-59-5 | C27H28Br2O5S | 624.384 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Indicateur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 76-59-5
Formule moléculaire C27H28Br2O5S
Poids moléculaire (g/mol) 624.384
Numéro MDL MFCD00005872
Clé InChI NUHCTOLBWMJMLX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme Bromthymol Blue, 3';, 3';';-Dibromothymolsulfonephthalein, BTB
CID PubChem 6450
ChEBI CHEBI:86155
Nom IUPAC 2-bromo-4-[3-(3-bromo-4-hydroxy-2-méthyl-5-propan-2-ylphényl)-1,1-dioxo-2,1$l^{6}-benzoxathiol-3-yl]-3-méthyl-6-propan-2-ylphénol
SMILES CC1=C(C(=C(C=C1C2(C3=CC=CC=C3S(=O)(=O)O2)C4=CC(=C(C(=C4C)Br)O)C(C)C)C(C)C)O)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau Bromothymol Blue
Point de fusion 204.0°C
Conditionnement Flacon en verre
Merck Index 15, 1455
Informations sur la solubilité Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in alcohol, alkaline solution
Quantité 25 g
Poids de la formule 624.38
Qualité Pures