Learn More
Thermo Scientific Chemicals Bleu de bromothymol, pure, conforme à ACS
Code produit 10422771 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
10 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
10g
25g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10422771 25 g Flacon en verre 25g
10209980 5 g Flacon en verre 5g
10219980 10 g Flacon en verre 10g
10658234 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10422771 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 403250250
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
CAS: 76-59-5 | C27H28Br2O5S | 624.384 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Indicateur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 76-59-5
Formule moléculaire C27H28Br2O5S
Poids moléculaire (g/mol) 624.384
Numéro MDL MFCD00005872
Clé InChI NUHCTOLBWMJMLX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme Bromthymol Blue, 3';, 3';';-Dibromothymolsulfonephthalein, BTB
CID PubChem 6450
ChEBI CHEBI:86155
Nom IUPAC 2-bromo-4-[3-(3-bromo-4-hydroxy-2-méthyl-5-propan-2-ylphényl)-1,1-dioxo-2,1$l^{6}-benzoxathiol-3-yl]-3-méthyl-6-propan-2-ylphénol
SMILES CC1=C(C(=C(C=C1C2(C3=CC=CC=C3S(=O)(=O)O2)C4=CC(=C(C(=C4C)Br)O)C(C)C)C(C)C)O)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau Bromothymol Blue
Point de fusion 204.0°C
Note relative au nom Pure
Clarity Passes Test
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en verre
Intervalle de transition visuelle from pH 6.0 (yellow) to pH 7.6 (blue)
Merck Index 15, 1455
Couleur Marron-rose à violet
Informations sur la solubilité Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in alcohol, alkaline solution
Quantité 25 g
Forme physique Poudre cristalline
Poids de la formule 624.38
Qualité Réactif ACS