Learn More
Sel de sodium bleu de bromothymol, solution aqueuse 0,04 % p/v
Code produit 11400161
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
6 x 100 mL
Conditionnement:
100mL
500mL
600mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11400161 500 mL 500mL
11398967 100 mL 100mL
11388967 6 x 100 mL 600mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11400161 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 038701.AP
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
CAS: 34722-90-2 | C27H27Br2NaO5S | 646.37 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 34722-90-2
Formule moléculaire C27H27Br2NaO5S
Poids moléculaire (g/mol) 646.37
Numéro MDL MFCD00077263,MFCD00077263,MFCD00077263
Clé InChI NMKFVGALBGZKGW-FKWCIMQXSA-M
CID PubChem 102183223
SMILES [Na+].CC(C)C1=CC(\C(C2=CC=CC=C2S([O-])(=O)=O)=C2/C=C(C(C)C)C(=O)C(Br)=C2C)=C(C)C(Br)=C1O
Spécification
Nom chimique ou matériau Bromothymol Blue sodium salt
Odeur Odorless
Couleur Bleu
Quantité 500 mL
Forme physique Liquid
Nom IUPAC sodium 2-{[(1Z)-3-bromo-2-methyl-4-oxo-5-(propan-2-yl)cyclohexa-2,5-dien-1-ylidene][3-bromo-4-hydroxy-2-methyl-5-(propan-2-yl)phenyl]methyl}benzene-1-sulfonate
Poids de la formule 646.38