Learn More
Thermo Scientific Chemicals Sel de sodium de bleu de bromothymol
Code produit 11489026
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11489026 50 g 50g
11479026 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11489026 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur A17913.18
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 34722-90-2 | C27H27Br2NaO5S | 646.37 g/mol
It is employed as a pH indicator which is yellow at pH ? 6.0 and blue at pH ? 7.6. It finds its major application in lithium battery, textiles and antagonists.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est utilisé comme indicateur de pH passant au jaune pour un pH ≤ 6,0 et au bleu pour un pH ≥ 7,6. Il trouve sa principale application dans les batteries au lithium, les textiles et les antagonistes.
Solubilité
Soluble dans l’eau et l’éthanol.
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 34722-90-2
Formule moléculaire C27H27Br2NaO5S
Poids moléculaire (g/mol) 646.37
Numéro MDL MFCD00077263,MFCD00077263,MFCD00077263
Clé InChI NMKFVGALBGZKGW-FKWCIMQXSA-M
Synonyme Bromothymol Blue, water soluble
CID PubChem 102183223
Nom IUPAC sodium 2-{[(1Z)-3-bromo-2-methyl-4-oxo-5-(propan-2-yl)cyclohexa-2,5-dien-1-ylidene][3-bromo-4-hydroxy-2-methyl-5-(propan-2-yl)phenyl]methyl}benzene-1-sulfonate
SMILES [Na+].CC(C)C1=CC(\C(C2=CC=CC=C2S([O-])(=O)=O)=C2/C=C(C(C)C)C(=O)C(Br)=C2C)=C(C)C(Br)=C1O
Spécification
Nom chimique ou matériau Bromothymol Blue sodium salt
Point de fusion 200°C to 202°C
Informations sur la solubilité Soluble in water and ethanol.
Quantité 50 g
Poids de la formule 646.38