Learn More
Thermo Scientific Chemicals Sel de sodium bleu de bromothymol, réactif ACS
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsDescription
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Bromothymol Blue sodium salt |
| CAS | 34722-90-2 |
| Clarity | Passes Test |
| Spectre IR | Authentique |
| Conditionnement | Flacon en verre |
| Formule moléculaire | C27H27Br2NaO5S |
| Intervalle de transition visuelle | from pH 6.0 (yellow) to pH 7.6 (blue) |
| Numéro MDL | MFCD00077263,MFCD00077263,MFCD00077263 |
| Merck Index | 15, 1455 |
| Synonyme | Bromthymol Blue, sodium salt, 3', 3''-Dibromothymolsulfonephthalein, sodium salt, BTB |
| Show More |