Learn More
sel de sodium bleu de bromothymol, MP Biomedicals™
Code produit 11447801 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11447801 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11447801 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0215052405
 Article restreint
Expédition estimée: 15-12-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau Bromothymol blue sodium salt
CAS 34722-90-2
Couleur Vert
Formule moléculaire C27H27Br2NaO5S
Numéro MDL MFCD00077263,MFCD00077263,MFCD00077263
Quantité 5 g
Synonyme cfn0fbc3yh, unii-cfn0fbc3yh, sodium bromothymol blue, bromothymol blue sodium salt, 3',3-dibromothymolsulfonephthalein sodium salt, bromthymol blue sodium, phenol, 4,4'-1,1-dioxido-3h-2,1-benzoxathiol-3-ylidene bis 2-bromo-3-methyl-6-1-methylethyl-, monosodium salt, phenol, 4,4'-1,1-dioxido-3h-2,1-benzoxathiol-3-ylidene bis 2-bromo-3-methyl-6-1-methylethyl-, sodium salt 1:1, bromthymol blue sodium salt, bromothymol blue, sodium salt
Clé InChI NMKFVGALBGZKGW-FKWCIMQXSA-M
SMILES [Na+].CC(C)C1=CC(\C(C2=CC=CC=C2S([O-])(=O)=O)=C2/C=C(C(C)C)C(=O)C(Br)=C2C)=C(C)C(Br)=C1O
Nom IUPAC 2-{[(1Z)-3-bromo-2-méthyl-4-oxo-5-(propan-2-yl)cyclohexa-2,5-dién-1-ylidène][3-bromo-4-hydroxy-2-méthyl-5-(propan-2-yl)phényl]méthyl}benzène-1-sulfonate de sodium
Poids moléculaire (g/mol) 646.37
CID PubChem 102183223
Poids de la formule 646.4
Forme physique Poudre