Learn More
Thermo Scientific Chemicals Bleu de bromothymol, sel de sodium, pur, soluble dans l’eau, indicateur
Code produit 10487360 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10487360 25 g Flacon en verre 25g
10711555 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10487360 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 151370250
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 34722-90-2 | C27H27Br2NaO5S | 646.37 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Indicateur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 34722-90-2
Formule moléculaire C27H27Br2NaO5S
Poids moléculaire (g/mol) 646.37
Numéro MDL MFCD00077263,MFCD00077263,MFCD00077263
Clé InChI NMKFVGALBGZKGW-FKWCIMQXSA-M
Synonyme Bromthymol Blue, sodium salt, 3', 3''-Dibromothymolsulfonephthalein, sodium salt, BTB
CID PubChem 102183223
Nom IUPAC sodium ; 2-bromo-4-[(Z)-(3-bromo-2-méthyl-4-oxo-5-propan-2-ylcyclohexa-2,5-dien-1-ylidène)-(2-sulfophényl)méthyl]-3-méthyl-6-propan-2-ylphénolate
SMILES [Na+].CC(C)C1=CC(\C(C2=CC=CC=C2S([O-])(=O)=O)=C2/C=C(C(C)C)C(=O)C(Br)=C2C)=C(C)C(Br)=C1O
Spécification
Nom chimique ou matériau Bromothymol Blue, sodium salt
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en verre
Spectrométrie UV Complies
Intervalle de transition visuelle from pH 6.0 (yellow) to pH 7.6 (blue)
Merck Index 15, 1455
Couleur Marron-orange à vert
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble.
Quantité 25 g
Forme physique Poudre
Poids de la formule 646.35
Qualité Pures