Learn More
Forme de Sulfone bleue de bromothymol, réactif ACS, réag. Ph. Eur., Solstice
Code produit 15653840
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1kg
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
15653840 5 g Flacon en verre 5g
15643840 25 g Flacon en verre 25g
15633840 1 kg Flacon en verre 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15653840 Fournisseur Honeywell-Fluka Code fournisseur 327145G
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    48.00€
    39.45€ / 5g
    Économisez 8.55€
    17% de réduction
 Article restreint
Demander un format en vrac ou personnalisé
Actuellement indisponible: Nous n'avons aucune information sur la future disponibilité de ce produit.
Voir les produits de remplacement
Indicateur, réactif ACS, Reag. Ph. Eur.
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Solstice propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure dans le monde – entier, avec une cohérence, une pureté et une précision assurées
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 76-59-5
Formule moléculaire C27H28Br2O5S
Poids moléculaire (g/mol) 624.384
Numéro MDL MFCD00005872
Clé InChI NUHCTOLBWMJMLX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3′,3″-Dibromothymolsulfonphthalein
CID PubChem 6450
ChEBI CHEBI:86155
Nom IUPAC 2-bromo-4-[3-(3-bromo-4-hydroxy-2-méthyl-5-propan-2-ylphényl)-1,1-dioxo-2,1$l^{6}-benzoxathiol-3-yl]-3-méthyl-6-propan-2-ylphénol
SMILES CC1=C(C(=C(C=C1C2(C3=CC=CC=C3S(=O)(=O)O2)C4=CC(=C(C(=C4C)Br)O)C(C)C)C(C)C)O)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau Bromothymol Blue Sultone Form
Note relative au nom Reag. Ph. Eur.
Conditionnement Flacon en verre
Compatibilité Conforme pour la clarté de la solution
Intervalle de transition visuelle 5.8 à 7.4
Numéro UN NONH for all modes of transport
Beilstein 373934
Couleur Violet
Quantité 5 g
Forme physique Poudre
Poids de la formule 624,38g/mol
Qualité Réactif ACS