Learn More
Bleu de bromothymol, TRC
Code produit 30341504
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2.5 g
Conditionnement:
2.50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30341504 2.5 g 2.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30341504 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB6993102.5G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Bromothymol blue
CAS 76-59-5
Formule moléculaire C27 H28 Br2 O5 S
Quantité 2.5 g
Synonyme Dibromothymolsulfophthalein, 3,3'-Dibromothymolsulfonphthalein
Formule InChI InChI=1S/C27H28Br2O5S/c1-13(2)17-11-20(15(5)23(28)25(17)30)27(19-9-7-8-10-22(19)35(32,33)34-27)21-12-18(14(3)4)26(31)24(29)16(21)6/h7-14,30-31H,1-6H3
SMILES CC(C)c1cc(c(C)c(Br)c1O)C2(OS(=O)(=O)c3ccccc23)c4cc(C(C)C)c(O)c(Br)c4C
Nom IUPAC 2-bro-4-[3-(3-bro-4-hydroxy-2-méthyl-5-propan-2-ylphényl)-1,1-dioxo-2,1λ ^{6}-benzoxathiol-3-yl]-3-méthyl-6-propan-2-ylphénol
Poids moléculaire (g/mol) 624.38
Poids de la formule 622.0024