Learn More
Bromotrichlorométhane, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11479772
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11479772 100 g 100g
11489772 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 11479772 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A10824.22
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
CAS: 75-62-7 | CBrCl3 | 198.265 g/mol
Used in the bromination of benzylic positions under sunlamp irradiation. Employed as chain transfer agent for radical polymerization of methacrylates. It can also be employed as brominating reagent of active hydrogen compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Utilisé dans la bromation des positions benzyliques sous irradiation des lampes solaires. Utilisé comme agent de transfert de chaîne pour la polymérisation radicalaire des méthacrylates. Il peut également être utilisé comme réactif de bromation de composés à hydrogène actif.
Solubilité
Non miscible ou difficile à mélanger dans l’eau.
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Protéger contre les charges électrostatiques.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 75-62-7
Formule moléculaire CBrCl3
Poids moléculaire (g/mol) 198.265
Numéro MDL MFCD00000783
Clé InChI XNNQFQFUQLJSQT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methane, bromotrichloro, trichlorobromomethane, bromo trichloro methane, carbon bromotrichloride, monobromotrichloromethane, carbon trichlorobromide, trichloromethyl bromide, caswell no. 118, unii-ikj30qxm63, ccl3br
CID PubChem 6383
Nom IUPAC Bromo(trichloro)méthane
SMILES C(Cl)(Cl)(Cl)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau Bromotrichloromethane
Point de fusion -6°C
Densité 2.015
Point d’ébullition 104°C to 105°C
Point d’éclair None
Odeur Chloroform-like
Formule linéaire BrCCl3
Indice de réfraction 1.506
Quantité 100 g
Numéro UN UN2810
Beilstein 1732543
Informations sur la solubilité Not miscible or difficult to mix in water.
Poids de la formule 198.28
Pourcentage de pureté 97%