Learn More
Bromotrichlorométhane, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10715751 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
250 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100mL
250mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10715751 100 mL Flacon en verre 100mL
10050550 250 mL Flacon en verre 250mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 10715751 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 107491000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    44.65€
    36.65€ / 100mL
    Économisez 8.00€
    17% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
Ajouter au panier
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
CAS: 75-62-7 | CBrCl3 | 198.27 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Réactif pour formation de liaisons C-X
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 75-62-7
Formule moléculaire CBrCl3
Poids moléculaire (g/mol) 198.27
Numéro MDL MFCD00000783
Clé InChI XNNQFQFUQLJSQT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methane, bromotrichloro, trichlorobromomethane, bromo trichloro methane, carbon bromotrichloride, monobromotrichloromethane, carbon trichlorobromide, trichloromethyl bromide, caswell no. 118, unii-ikj30qxm63, ccl3br
CID PubChem 6383
Nom IUPAC Bromo(trichloro)méthane
SMILES C(Cl)(Cl)(Cl)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau Bromotrichloromethane
Note relative au nom 99%
Point de fusion -6.0°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.9970g/mL
Point d’ébullition 105.0°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire BrCCl3
Indice de réfraction 1.5055 to 1.5075
Quantité 100 mL
Beilstein 01, 67
Fieser 01,80; 02,42; 07,40
Gravité spécifique 1.997
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: miscible with many organic liquids, soluble in ethanol and ether
Poids de la formule 198.27
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Bromotrichloromethane
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.