Learn More
Bromotriméthylsilane, 98 %, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10329847 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
Conditionnement:
Flacon en verre AcroSeal™
Conditionnement:
100mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10329847 100 mL Flacon en verre AcroSeal™ 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10329847 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 430751000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    127.00€
    101.65€ / 100mL
    Économisez 25.35€
    19% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Réactifs de silylation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Bromotrimethylsilane
CAS 2857-97-8
Point de fusion -43.0°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.1600g/mL
Point d’ébullition 79.0°C
Point d’éclair 32°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (Argentometry)
Conditionnement Flacon en verre AcroSeal™
Formule moléculaire C3H9BrSi
Formule linéaire (CH3)3SiBr
Indice de réfraction 1.4200 to 1.4250
Numéro MDL MFCD00000048
Quantité 100 mL
Gravité spécifique 1.16
Synonyme trimethylsilyl bromide, trimethylbromosilane, silane, bromotrimethyl, trimethylsilicon bromide, tmsbr, trimethylsilylbromide, bromotrimethyl silane, tmbs, bromo trimethyl silane, tms bromide
Informations sur la solubilité Solubility in water: decomposes.
Clé InChI IYYIVELXUANFED-UHFFFAOYSA-N
SMILES C[Si](C)(C)Br
Nom IUPAC Bromo(triméthyl)silane
Poids moléculaire (g/mol) 153.1
CID PubChem 76113
Poids de la formule 153.1
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide