Learn More
Bromotriméthylsilane, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Bromotrimethylsilane |
| CAS | 2857-97-8 |
| Formule moléculaire | C3H9BrSi |
| Quantité | 10 g |
| Synonyme | NSC 139857, Trimethylbromosilane, Trimethylsilicon Bromide, Trimethylsilyl Bromide, TMS Bromide, TMSBr |
| Formule InChI | InChI=1S/C3H9BrSi/c1-5(2,3)4/h1-3H3 |
| SMILES | C[Si](C)(C)Br |
| Nom IUPAC | Bromo(triméthyl)silane |
| Poids moléculaire (g/mol) | 153.09 |
| Poids de la formule | 151.9657 |