Learn More
Bromotriphénylméthane, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11394569
Cambiar vista
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
500 g
Tamaño de la unidad:
10g
500g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantité Tamaño de la unidad
11394569 10 g 10g
11304579 50 g 50g
11415293 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11394569 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12864.09
 Article restreint
En stock
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
CAS: 596-43-0 | C19H15Br | 323.233 g/mol
It is considered as a more reactive reagent than Chlorotriphenyl­methane, for the preparation of trityl esters. It is also used in one-pot conversion of amino acids to their N-trityl derivatives involving N,O-ditritylation and selective methanolysis of the trityl ester.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est considéré comme un réactif plus réactif que le chlorotriphénylméthane, pour la préparation d’esters de trityle. Il est également utilisé dans la conversion en une étape des acides aminés en leurs dérivés N-trityl impliquant la N,O-ditylation et la méthanolyse sélective de l’ester trityle.
Solubilité
La solubilité dans l’acide acétique chaud est presque transparente.
Remarques
Sensible à l’humidité. Conserver à l’écart des agents oxydants et des bases. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 596-43-0
Formule moléculaire C19H15Br
Poids moléculaire (g/mol) 323.233
Numéro MDL MFCD00000120
Clé InChI NZHXEWZGTQSYJM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme bromotriphenylmethane, triphenylmethyl bromide, trityl bromide, triphenylbromomethane, bromodiphenylmethyl benzene, methane, bromotriphenyl, benzene, 1,1',1-bromomethylidyne tris, triphenylmethylbromide, bromomethanetriyl tribenzene, 2-bromo-1,1,1-triphenylethane
CID PubChem 11692
Nom IUPAC [bromo(diphényl)méthyl]benzène
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(C2=CC=CC=C2)(C3=CC=CC=C3)Br
Especificaciones
Nom chimique ou matériau Bromotriphenylmethane
Point de fusion 152°C to 156°C
Point d’ébullition 230°C (15 mmHg)
Quantité 10 g
Numéro UN UN1759
Beilstein 1878494
Poids de la formule 323.24
Pourcentage de pureté 98%
RUO – Research Use Only
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.