Learn More
Brompheniramine maleate, MedChemExpress
Code produit. 16414377
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
50 mg
100 mg
Code produit. 16414377
Marque: Medchem Express HYB048050mg
MedChemExpress Brompheniramine ((±)-Brompheniramine) maleate is a potent and orally active antihistamine of the alkylamine class.
Brompheniramine maleate is a selective histamine H1 receptor antagonist with a Kd of 6.06 nM. Brompheniramine maleate can block the hERG channels, calcium channels, and sodium channels with IC50s of 0.90 μM, 16.12 μM and 21.26 μM, respectively. Brompheniramine maleate has anticholinergic, antidepressant and anesthetic properties and can be used for allergic rhinitis research.
Spécification
Nom chimique ou matériau Brompheniramine maleate
CAS 980-71-2
Couleur Off-White
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C20H23BrN2O4
Quantité 50 mg
Synonyme (±)-Brompheniramine maleate
Informations sur la solubilité DMSO : 100 mg/mL (229.72 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 100 mg/mL (229.72 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)/C=C\C(O)=O.CN(C)CCC(C1=CC=CC=N1)C2=CC=C(Br)C=C2
Poids moléculaire (g/mol) 435.31
Poids de la formule 435.31
Pourcentage de pureté 99.88%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.