Learn More
Bronopol, MedChemExpress
Code produit 16498686
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16498686 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16498686 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYB1217
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
MedChemExpress Bronopol is an antimicrobial, with low mammalian toxicity (at in-use levels) and high activity against bacteria (especially the troublesome Gram-negative species).
Bronopol is an antimicrobial, with low mammalian toxicity (at in-use levels) and high activity against bacteria (especially the troublesome Gram-negative species).
Spécification
Nom chimique ou matériau Bronopol
Forme physique Solid
CAS 52-51-7
Couleur Blanc
Quantité 100 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C3H6BrNO4
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation
Synonyme BNPD BNPK
Informations sur la solubilité DMSO : 100 mg/mL (500.02 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 100 mg/mL (500.02 mM; Need ultrasonic)
SMILES OCC([N+]([O-])=O)(Br)CO
Poids moléculaire (g/mol) 199.99
Poids de la formule 199.99
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research