Learn More
B2M™ Brosses en bronze
Description
Brosse nylon ou bronze
• Autoclavable 140°C
• Pour instrument de chirurgie
• Brosse bronze
• Autoclavable 140°C
• Pour instrument de chirurgie
• Brosse bronze
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (équipement) | Instruments chirurgicaux |
| Matériau | Bronze |