Learn More
Gilac™ Pinceau à pâtisserie en fibres douces Brosshygien
Code produit 17918641
Modifier l'affichage
Click to view available options
Largeur (métrique):
32 mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Largeur (métrique) Conditionnement
17918641 32 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17918641 Fournisseur Gilac™ Code fournisseur G020070
En stock
Le pinceau à pâtisserie en fibres douces Brosshygien de 32 mm peut être stérilisé °jusqu'à 140 °C, résiste au froid jusqu'à -80 °C et aux agents chimiques.
Gamme Brosshygien :
  • Les produits peuvent être stérilisés jusqu'à 140 °C.
  • Résistant au froid jusqu'à -80 °C.
  • Résistant aux agents chimiques, aux détergents agressifs et aux désinfectants.
Spécification
Type de produit Pincel de repostería
Matériau Plastique
Hauteur (impériale) 0,9 in
Hauteur (métrique) 22 mm
Longueur (impériale) 8,1 in
Longueur (métrique) 205 mm
Largeur (impériale) 1,3 in
Largeur (métrique) 32 mm