Learn More
Berlin Packaging™ Pot pour verrerie de laboratoire marron
Code produit 30408803
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
250 ml
1000 ml
Conditionnement:
12 pièces
1344 pièces
50000 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
30408803 1000 ml 50000 pièces
10339634 1000 ml 12 pièces
30408799 250 ml 1344 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30408803 Fournisseur Berlin Packaging™ Code fournisseur 1000733
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    219475.00€
    176147.60€ / 50000 pièces
    Économisez 43327.40€
    19% de réduction
Expédition estimée: 11-12-2026
Résistant aux chocs chimiques et thermiques. Incassable.
Résistant aux chocs chimiques et thermiques. Incassable.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité DIN 68
Quantité Ensemble de 12
Capacité (métrique) 1000 ml
Matériau Verre
Type de produit Flacon