Learn More
Kautex™ Flacons à col large en polyéthylène basse densité marron
Code produit 10154263
Change view
Click to view available options
Capacité (métrique):
50 ml
100 ml
250 ml
500 mL
1 000 ml
Conditionnement:
10 pièces
130 pièces
260 pièces
4 pièces
480 pièces
50 pièces
56 pièces
650 pièces
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) unitSize
10154263 500 mL 10 pièces
10609033 50 ml 50 pièces
17888097 50 ml 650 pièces
10607832 100 ml -
17868107 100 ml 480 pièces
10022283 250 ml 10 pièces
17888107 250 ml 260 pièces
17898107 500 mL 130 pièces
15971471 1 000 ml 4 pièces
17838117 1 000 ml 56 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Code produit 10154263 Fournisseur Kautex™ Code fournisseur 2000784586
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Utilisez les flacons à col large en polyéthylène basse densité marron-transparent Kautex™ pour limiter l’exposition à la lumière et réduire l’altération possible du contenu du flacon via la transmission de la lumière.
  • La couleur marron protège les matériaux photosensibles contre la lumière UV
  • L’ouverture à col large signifie que les flacons sont faciles à remplir et à nettoyer
  • Rond
  • Avec bouchon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 500 mL
Couleur Marron
Diamètre (métrique) intérieur de col 39,2mm
Forme Rond
Matériau PEBD
D.I. du col (métrique) 39,2mm
Nbre par carton 130
Bouchon de rechange Bouchon à vis en PEBD
Quantité 10Pack
Closure Included Oui
Graduated Non
Hauteur (métrique) 154 mm
Type de produit Flacon à col large
Matériau du bouchon PEBD
Taille du bouchon 50 mm
Diamètre (métrique) 77 mm
Type de bouchon Bouchon à vis