Learn More
Steris™ Vannes d’indication pour autoclave Browne™ Control™
Testez l’efficacité de vos autoclaves à l’aide des vannes d’indication pour autoclave Browne™ Control™.Ces tubes contiennent des colorants sensibles à la chaleur qui changent de couleur après avoir été exposés pendant une durée suffisante à la température désirée de l’autoclave.
Marque:  Steris™ 7305AB
Informations supplémentaires : Poids : 0.12420kg
Code produit. 12745335
  • 42.90€ / 100 pièces
Expédition estimée: 29-05-2024
Description
Testez l’efficacité de vos autoclaves à l’aide des vannes d’indication pour autoclave Browne™ Control™.Ces tubes contiennent des colorants sensibles à la chaleur qui changent de couleur après avoir été exposés pendant une durée suffisante à la température désirée de l’autoclave.
  • L’utilisation d’indicateurs d’émulation TST Control™ est recommandée pour la surveillance des procédés de stérilisation à la vapeur des charges poreuses
  • Plusieurs couleurs disponibles
  • Tubes en verre
Spécification
Spécification
Point blanc
Autoclave
100/paquet
Vapeur, chaleur sèche
Pour la surveillance des procédés de stérilisation à la vapeur de charges poreuses
Tube de contrôle Browne