Learn More
Broxyquinoline, MedChemExpress
Code produit 16458686
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16458686 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16458686 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYB1212
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
MedChemExpress Broxyquinoline (Dibromohydroxyquinoline) is a potent severe fever with thrombocytopenia syndrome virus (SFTSV) inhibitor with an IC50 of 5.8 μM. Broxyquinoline is an antiprotozoal agent.
Broxyquinoline (Dibromohydroxyquinoline) is a potent severe fever with thrombocytopenia syndrome virus (SFTSV) inhibitor with an IC50 of 5.8 μM. Broxyquinoline is an antiprotozoal agent.
Spécification
Nom chimique ou matériau Broxyquinoline
Forme physique Solid
CAS 521-74-4
Couleur Light Brown
Quantité 100 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C9H5Br2NO
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation
Synonyme Dibromohydroxyquinoline 5,7-Dibromo-8-hydroxyquinoline
Informations sur la solubilité DMSO : 31.25 mg/mL (103.15 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 0.67 mg/mL (2.21 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC1=C2N=CC=CC2=C(Br)C=C1Br
Poids moléculaire (g/mol) 302.95
Poids de la formule 302.95
Pourcentage de pureté 99.42%
Qualité Research