Learn More
BRPF1 293T Cell Overexpression Lysate (Denatured), Abnova
Description
Transfert Western
Specifications
Specifications
| Lignée cellulaire | 293T |
| À utiliser avec (application) | Western Blot |
| Description | BRPF1 293T Cell Transient Overexpression Lysate(Denatured) |
| Numéro d’ordre du gène | NM_001003694.1 |
| Poids moléculaire | 138.2 |
| Plage de pH | 6.8 |
| Plasmide | pCMV-BRPF1 full-length |
| Test du contrôle qualité | Transient overexpression cell Lysate was tested with Anti-BRPF1 antibody (H00007862-B01) by western blotting |
| Quantité | 100 μl |
| Tampon de stockage | Tampon d’échantillonnage 1X (Tris-HCl 50 mM, SDS 2 %, glycérol 10 %, 2-mercaptoéthanol 300 mM, bleu de bromophénol 0,01 %) |
| Show More |