Learn More
Brucine, 99 %, anhydre, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10227773 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
50 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
500g
50g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10227773 5 g Flacon en verre -
10411681 50 g Flacon en verre 50g
10675511 100 g Flacon en verre 100g
10297303 500 g Flacon en verre 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10227773 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 278720050
ChemsChrom Mega Deals
Utilisez le code promo 27993
View all promotions
 Article restreint
En stock
Add to basket
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 357-57-3 | C23H26N2O4 | 394.46 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 357-57-3
Formule moléculaire C23H26N2O4
Poids moléculaire (g/mol) 394.46
Numéro MDL MFCD00005942
Clé InChI RRKTZKIUPZVBMF-VLTSECPOSA-N
Synonyme brucine, anhydrous, brucine:strychnidin-10-one,2,3-dimethoxy
CID PubChem 51413923
Nom IUPAC (4aR,5aS,8aR,13aS,15aR,15bS)-10,11-diméthoxy-4a,5,5a,7,8,13a,15,15a,15b,16-décahydro-2H-4,6-méthanoindolo[3,2,1-ij]oxepino[2,3,4-de]pyrrolo[2,3-h]quinoléine-14-one
SMILES COC1=C(C=C2C(=C1)C34CCN5C3CC6C7C4N2C(=O)CC7OCC=C6C5)OC
Spezifikation
Nom chimique ou matériau Brucine
Note relative au nom Anhydrous
Point de fusion 174.0°C to 179.0°C
Couleur Blanc à beige
Perte à la dessiccation 1% max. (105°C, 3 hrs)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Beilstein 27, IV, 7876
Merck Index 15, 1464
Conditions de rotation spécifiques −123° (20°C c=2.5,CCl3)
Rotation spécifique − 123.00
Informations sur la solubilité Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in alcohol, chloroform and benzene, slightly soluble in ether, glycerol and, ethyl acetate
Poids de la formule 394.46
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre cristalline
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.