Learn More
Brucine, 99 %, anhydre, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10675511 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
50 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
500g
50g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10675511 100 g Flacon en verre 100g
10227773 5 g Flacon en verre -
10411681 50 g Flacon en verre 50g
10297303 500 g Flacon en verre 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10675511 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 278721000
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 357-57-3 | C23H26N2O4 | 394.46 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 357-57-3
Formule moléculaire C23H26N2O4
Poids moléculaire (g/mol) 394.46
Numéro MDL MFCD00005942
Clé InChI RRKTZKIUPZVBMF-VLTSECPOSA-N
Synonyme brucine, anhydrous, brucine:strychnidin-10-one,2,3-dimethoxy
CID PubChem 51413923
Nom IUPAC (4aR,5aS,8aR,13aS,15aR,15bS)-10,11-diméthoxy-4a,5,5a,7,8,13a,15,15a,15b,16-décahydro-2H-4,6-méthanoindolo[3,2,1-ij]oxepino[2,3,4-de]pyrrolo[2,3-h]quinoléine-14-one
SMILES COC1=C(C=C2C(=C1)C34CCN5C3CC6C7C4N2C(=O)CC7OCC=C6C5)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau Brucine
Note relative au nom Anhydrous
Point de fusion 174.0°C to 179.0°C
Couleur Blanc à beige
Perte à la dessiccation 1% max. (105°C, 3 hrs)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 100 g
Beilstein 27, IV, 7876
Merck Index 15, 1464
Rotation spécifique − 123.00
Informations sur la solubilité Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in alcohol, chloroform and benzene, slightly soluble in ether, glycerol and, ethyl acetate
Poids de la formule 394.46
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre cristalline