Learn More
Brucine, anhydre, TRC
Code produit 30135818
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
10 g
25 g
Conditionnement:
10g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30135818 25 g 25g
30135780 10 g 10g
18073050 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30135818 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB68932525G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 357-57-3
Formule moléculaire C23 H26 N2 O4
Poids moléculaire (g/mol) 394.46
Synonyme Brucine (8CI), 4,6-Methano-6H,14H-indolo[3,2,1-ij]oxepino[2,3,4-de]pyrrolo[2,3-h]quinoline, strychnidin-10-one deriv., (-)-Brucine, 2,3-Dimethoxystrychnine, l-Brucine, Strychnidin-10-one, 2,3-dimethoxy-, Brucine
Nom IUPAC (4aR,5aS,8aR,13aS,15aS,15bR)-10,11-diméthoxy-4a,5,5a,7,8,13a,15,15a,15,15,16-décahydro-2H-4,6-méthanindolo[3,2,1-ij]oxepino[2,3,4-de]pyrrolo[2,3-H]quinoline-14-1
SMILES COc1cc2N3[C@H]4[C@@H]5[C@H](CC3=O)OCC=C6CN7CC[C@]4([C@@H]7C[C@H]56)c2cc1OC
Spécification
Nom chimique ou matériau Brucine
Quantité 25 g
Formule InChI InChI=1S/C23H26N2O4/c1-27-16-8-14-15(9-17(16)28-2)25-20(26)10-18-21-13-7-19-23(14,22(21)25)4-5-24(19)11-12(13)3-6-29-18/h3,8-9,13,18-19,21-22H,4-7,10-11H2,1-2H3/t13-,18-,19-,21-,22-,23+/m0/s1
Poids de la formule 394.1893