Learn More
Brucine dihydraté, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11461980
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11461980 10 g 10g
11471980 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11461980 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A16251.09
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 5892-11-5 | C6H3FeK3O12 | 440.22 g/mol
Resolving agentBrucine dihydrate is used as a resolving agent for chiral acids.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Lʼagent Brucine dihydraté est utilisé comme agent de résolution pour les acides chiraux.
Solubilité
Soluble dans le méthanol. Partiellement soluble miscible avec de lʼeau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts, les bases et les agents réducteurs puissants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5892-11-5
Numéro MDL MFCD00149384
Spécification
Nom chimique ou matériau Brucine dihydrate
Point de fusion 176°C to 178°C
Formule moléculaire C6H3FeK3O12
Quantité 10 g
Numéro UN UN1570
Informations sur la solubilité Soluble in methanol. Partially soluble Miscible with water.
Clé InChI YXTWCYYDGRBUDE-UHFFFAOYSA-K
SMILES C(=O)(C(=O)O)O.C(=O)(C(=O)[O-])O.C(=O)(C(=O)[O-])[O-].[K+].[K+].[K+].[Fe]
Nom IUPAC tripotassium, 2-hydroxy-2-oxoacétate, fer, oxalate, acide oxalique
Poids moléculaire (g/mol) 440.22
CID PubChem 131675837
Poids de la formule 430.50 (394.47 Anhydrous)
Pourcentage de pureté 98%