Learn More
Dihydrate de brucine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10503531 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10503531 50 g Flacon en verre 50g
10782391 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10503531 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 163500500
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 145428-94-0 | C23H27N2O4 | 395.48 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 145428-94-0
Formule moléculaire C23H27N2O4
Poids moléculaire (g/mol) 395.48
Numéro MDL MFCD00005942
Clé InChI RRKTZKIUPZVBMF-IBTVXLQLSA-O
Synonyme brucine dihydrate, 10,11-dimethoxystrychnine, 10,11-dimethoxystrychnine dihydrate
CID PubChem 69897601
Nom IUPAC (4aR,5aS,8aR,13aS,15aS,15bR)-10,11-diméthoxy-4a,5,5a,7,8,13a,15,15a,15 b,16-decahydro-2H-4,6-methanoindole[3,2,1-j]oxepino[2,3,4-de]pyrrolo[2,3-h]quinoline-14-one ; dihydraté
SMILES COC1=CC2=C(C=C1OC)[C@@]13CC[NH+]4CC5=CCO[C@H]6CC(=O)N2[C@H]1[C@H]6[C@H]5C[C@@H]34
Spécification
Nom chimique ou matériau Brucine dihydrate
Note relative au nom 99%
Point de fusion 174°C to 179°C
Couleur Blanc à beige
Perte à la dessiccation 6.0% to 9.5% (105°C, 3 hrs)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 50 g
Merck Index 14, 1455
Rotation spécifique -123
Informations sur la solubilité Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in alcohol,chloroform and benzene,slightly soluble in ether,glycerol and,ethyl acetate
Poids de la formule 430.5
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre ou cristaux
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Brucine dihydrate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 2
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
Mention de danger
  • H330-Mortel par inhalation.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H300-Mortel en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.