Learn More
Sulfate de brucine hydraté, 98 % (poids sec), eau <13 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11436390
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11436390 100 g 100g
11426390 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11436390 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A19943.22
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 652154-10-4 | C46H54N4O12S | 887.01 g/mol
Brucine sulfate hydrate is used as a tool for stereospecific chemical syntheses.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’hydrate de sulfate de brucine est utilisé comme outil pour les synthèses chimiques stéréospécifiques.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Hygroscopique. Conserver à l’abri des oxydants. Conserver dans un récipient étanche au frais et au sec.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 652154-10-4
Formule moléculaire C46H54N4O12S
Poids moléculaire (g/mol) 887.01
Numéro MDL MFCD00013472
Clé InChI HCMSIGALSOEZRW-MDQLRNFDSA-N
Synonyme brucine sulfate salt
CID PubChem 118797651
Nom IUPAC 10,11-diméthoxy-4a,5,5a,7,8,13a,15,15a,15b,16-décahydro-2H-4,6-méthanoindole[3,2,1-ij]oxepino[2,3,4-de]pyrrolo[2,3-h]quinoléine-14-one ; Acide sulfurique ; Hydrate
SMILES OS(O)(=O)=O.[H][C@]12C[C@@]3([H])C4=CCO[C@@]5([H])CC(=O)N6C([C@@]35[H])[C@]1(CCN2C4)C1=C6C=C(OC)C(OC)=C1.[H][C@]12C[C@@]3([H])C4=CCO[C@@]5([H])CC(=O)N6C([C@@]35[H])[C@]1(CCN2C4)C1=C6C=C(OC)C(OC)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Brucine sulfate hydrate
Point de fusion 191°C to 196°C (decomposition)
Notes de pourcentage du dosage (Poids sec), eau < 13 %
Quantité 100 g
Numéro UN UN2811
Sensibilité Hygroscopic
Merck Index 14,1455
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 443.52 (Anhydrous)
Pourcentage de pureté 98%