Learn More
Sulfate de brucine hydraté, 98+ %, ACROS Organics™
Code produit 10256940 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10256940 25 g Flacon en verre 25g
10239493 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10256940 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 218170250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Identifiants chimiques
CAS 652154-10-4
Formule moléculaire C46H54N4O12S
Poids moléculaire (g/mol) 887.01
Numéro MDL MFCD00013472
Clé InChI HCMSIGALSOEZRW-MDQLRNFDSA-N
Synonyme brucine sulfate salt
CID PubChem 118797651
Nom IUPAC 10,11-diméthoxy-4a,5,5a,7,8,13a,15,15a,15b,16-décahydro-2H-4,6-méthanoindole[3,2,1-ij]oxepino[2,3,4-de]pyrrolo[2,3-h]quinoléine-14-one ; Acide sulfurique ; Hydrate
SMILES OS(O)(=O)=O.[H][C@]12C[C@@]3([H])C4=CCO[C@@]5([H])CC(=O)N6C([C@@]35[H])[C@]1(CCN2C4)C1=C6C=C(OC)C(OC)=C1.[H][C@]12C[C@@]3([H])C4=CCO[C@@]5([H])CC(=O)N6C([C@@]35[H])[C@]1(CCN2C4)C1=C6C=C(OC)C(OC)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Brucine sulfate hydrate
Point de fusion 180.0°C
Couleur Blanc à beige
Résidus d’allumage 0.1% max.
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 98+%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 25 g
Sensibilité (to nitrate) Passes Test
Rotation spécifique − 24.00
Poids de la formule 443.5
Pourcentage de pureté 98+%
Matière insoluble (in water) Passes test
Forme physique Cristaux ou poudre cristalline fine
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Brucine sulfate hydrate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 2
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
Mention de danger
  • H330-Mortel par inhalation.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H300-Mortel en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.