Learn More
Brucine, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15463799
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15463799 5 g 5g
15473799 25 g 25g
15483799 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15463799 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur J61178.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 357-57-3 | C23H26N2O4 | 394.471 g/mol
Brucine is used as a denaturing alcohol, lubricant additive, separation of racemic mixtures. Proposed to reduce inflammatory mediators including COX-2, PGE2 and thromboxane B2. Able to induce cell apoptosis, with cytotoxic and antiproliferative effects.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La brucine est utilisée comme alcool dénaturant, additif lubrifiant, séparation des mélanges racémiques. Soumis pour réduire les médiateurs inflammatoires, y compris le COX-2, le PGE2 et la thromboxane B2. Capable d’induire l’apoptose cellulaire, avec des effets cytotoxiques et antiprolifératifs.
Solubilité
Soluble dans l’alcool, le chloroforme et le benzène, légèrement soluble dans l’eau, l’éther et le glycérol
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Tenir à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 357-57-3
Formule moléculaire C23H26N2O4
Poids moléculaire (g/mol) 394.471
Numéro MDL MFCD00005942
Clé InChI RRKTZKIUPZVBMF-VLTSECPOSA-N
Synonyme brucine, anhydrous, brucine:strychnidin-10-one,2,3-dimethoxy
CID PubChem 51413923
Nom IUPAC (4aR,5aS,8aR,13aS,15aR,15bS)-10,11-diméthoxy-4a,5,5a,7,8,13a,15,15a,15b,16-décahydro-2H-4,6-méthanoindolo[3,2,1-ij]oxepino[2,3,4-de]pyrrolo[2,3-h]quinoléine-14-one
SMILES COC1=C(C=C2C(=C1)C34CCN5C3CC6C7C4N2C(=O)CC7OCC=C6C5)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau Brucine
Point de fusion 175°C to 178°C (decomposition)
Couleur Blanc
Quantité 5 g
Numéro UN UN1570
Beilstein 63046
Merck Index 14,1455
Informations sur la solubilité Soluble in alcohol,chloroform,and benzene,slightly soluble in water,ether,and glycerol
Rotation optique −118° (c=2.5 in Chloroform)
Poids de la formule 394.47
Forme physique Poudre