Learn More
asecos™ Insert de porte-brosse
Code produit 17856356 Tous les produits asecos Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Matériau:
Acier
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Matériau Conditionnement
17856356 Acier 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17856356 Fournisseur asecos™ Code fournisseur 8634
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
L'insert porte-brosse est idéal pour un réservoir de rinçage.
  • Insert porte-brosse pour réservoir de rinçage.
  • Dimensions : 23 x 13 cm
Spécification
Couleur Gray
Matériau Acier
Poids (impériale) 0.66 lb.
Poids (métrique) 0.3 kg