Learn More
Brannan™ Densimètres en verre sodocalcique modèle BS 718
Description
Densimètres à charge de grenaille pour une tension superficielle de 0,700 à 0,750 g/ml
- Charge de grenaille
- Longueur de 190 mm
- Subdivision d’échelle 0,002
- Précision ±0,002 g/mL
Spécification
Spécification
| Quantité | 1 de chaque |
| Type | Densimètre |
| Précision | 0,002 g/ml |
| Incréments | 0,002 g/ml |
| Certifications/Conformité | ISO 387, ISO 649 |
| Longueur (métrique) | 190 mm |
| À utiliser avec (application) | Ajusté pour la tension de surface du milieu |
| Plage de densité relative | 1,350 à 1,400 g/ml |