Learn More
Brannan™ Densimètres en verre sodocalcique modèle BS 718
Code produit 12819187
Modifier l'affichage
Click to view available options
Plage de densité relative:
0,700 à 0,750 g/ml
0,750 à 0,800 g/ml
0,800 à 0,850 g/ml
0,850 à 0,900 g/ml
0,900 à 0,950 g/ml
0,950 à 1,000 g/ml
1,000 à 1,050 g/ml
1,050 à 1,100 g/ml
1,100 à 1,150 g/ml
1,150 à 1,200 g/ml
1,200 à 1,250 g/ml
1,250 à 1,300 g/ml
1,350 à 1,400 g/ml
1,400 à 1,450 g/ml
1,450 à 1,500 g/ml
1,500 à 1,550 g/ml
1,550 à 1,600 g/ml
Conditionnement:
1 pièce
5 pièces
19 product options available for selection
Product selection table with 19 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Plage de densité relative Conditionnement
12819187 0,900 à 0,950 g/ml 1 pièce
12809187 0,850 à 0,900 g/ml 1 pièce
12829197 1,450 à 1,500 g/ml 1 pièce
12879177 0,700 à 0,750 g/ml 1 pièce
12889177 0,750 à 0,800 g/ml 1 pièce
12899177 0,800 à 0,850 g/ml 1 pièce
31927898 0,900 à 0,950 g/ml 5 pièces
12829187 0,950 à 1,000 g/ml -
12388647 1,000 à 1,050 g/ml -
12398647 1,050 à 1,100 g/ml 1 pièce
12869187 1,150 à 1,200 g/ml 1 pièce
12308657 1,100 à 1,150 g/ml -
12879187 1,200 à 1,250 g/ml 1 pièce
12889187 1,250 à 1,300 g/ml 1 pièce
12809197 1,350 à 1,400 g/ml 1 pièce
12819197 1,400 à 1,450 g/ml 1 pièce
32178838 1,400 à 1,450 g/ml 5 pièces
12839197 1,500 à 1,550 g/ml 1 pièce
12849197 1,550 à 1,600 g/ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 19 options available.
19 options
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a \u00E9t\u00E9 identifi\u00E9, il est indiqu\u00E9 ci-dessous
Code produit 12819187 Fournisseur Brannan™ Code fournisseur 10/306/0
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    15.00€
    13.76€ / 1 pièces
    Économisez 1.24€
    8% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a \u00E9t\u00E9 identifi\u00E9, il est indiqu\u00E9 ci-dessous
Densimètres à charge de grenaille pour une variété de plages de tension superficielle.
Densimètres à charge de grenaille pour une tension superficielle de 0,700 à 0,750 g/ml
  • Charge de grenaille
  • Longueur de 190 mm
  • Subdivision d’échelle 0,002
  • Précision ±0,002 g/mL
Spécification
Quantité 1 de chaque
Type Densimètre
Précision 0,002 g/ml
Incréments 0,002 g/ml
Certifications/Conformité ISO 387, ISO 649
Longueur (métrique) 190 mm
À utiliser avec (application) Ajusté pour la tension superficielle basse
Plage de densité relative 0,900 à 0,950 g/ml