Learn More
Brannan™ Densimètres BS 718 M100
GREENER_CHOICE
Code produit 12869197
Modifier l'affichage
Click to view available options
Plage de densité relative:
0,700 à 0,800 g/ml
0,800 à 0,900 g/ml
0,900 à 1,000 g/ml
1,100 à 1,200 g/ml
1,200 à 1,300 g/ml
Comprend:
Tube de protection en plastique
Conditionnement:
1 pièce
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Plage de densité relative Comprend unitSize
12869197 0,700 à 0,800 g/ml Tube de protection en plastique 1 pièce
12879197 0,800 à 0,900 g/ml Tube de protection en plastique 1 pièce
12889197 0,900 à 1,000 g/ml Tube de protection en plastique 1 pièce
12809207 1,100 à 1,200 g/ml Tube de protection en plastique 1 pièce
12819207 1,200 à 1,300 g/ml Tube de protection en plastique 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 12869197 Fournisseur Brannan™ Code fournisseur 10/401/0
Expédition estimée: 13-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Pour la création de rapports de mesure de la densité relative d’un liquide comparé à l’eau. Les densimètres BS 718 M100 Brannan™ sont fabriqués à partir de verre sodocalcique, de ballast, de grenaille d’acier et de résine de cire synthétique.
Pour signaler la densité relative mesurée d’un liquide par rapport à l’eau.Les densimètres Brannan™ BS 718 M100 sont fabriqués à partir de verre sodocalcique, de ballast de grenaille d’acier et de résine de cire synthétique.
  • BS 718 : 1991 est généralement aligné sur les normes ISO 387 et ISO 649
  • Avec une portée de 0,100 g/ml
  • Disponibles pour de nombreuses gammes de densité relative
  • Ajustés à 20°C
  • Avec un tube protecteur en plastique
  • Disponibles pour les tensions superficielles faible et moyenne
  • Longueur de 250 mm
  • Division tous les 0,002 g/ml
Spécification
Quantité 1Pack
Type Densimètre M100
Précision 0,002 g/ml
Incréments 0,002 g/ml
Certifications/Conformité ISO 387, ISO 649
Longueur (métrique) 250 mm
Comprend Tube de protection en plastique
À utiliser avec (application) Ajusté pour la tension superficielle basse
Plage de densité relative 0,700 à 0,800 g/ml