Learn More
Brannan™ Densimètres BS 718 M50
GREENER_CHOICE
Code produit 12869167
Modifier l'affichage
Click to view available options
Plage de densité relative:
0,95 à 1,00 g/ml
1,00 à 1,05 g/ml
1,05 à 1,10 g/ml
1,10 à 1,15 g/ml
1,15 à 1,20 g/ml
1,20 à 1,25 g/ml
1,25 à 1,30 g/ml
1,30 à 1,35 g/ml
1,35 à 1,40 g/ml
1,40 à 1,45 g/ml
À utiliser avec (application):
Ajusté pour la tension de surface du milieu
Ajusté pour la tension superficielle basse
Conditionnement:
1 pièce
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Plage de densité relative À utiliser avec (application) unitSize
12869167 1,15 à 1,20 g/ml Ajusté pour la tension de surface du milieu 1 pièce
12859167 1,10 à 1,15 g/ml Ajusté pour la tension de surface du milieu 1 pièce
12829167 0,95 à 1,00 g/ml Ajusté pour la tension superficielle basse 1 pièce
12839167 1,00 à 1,05 g/ml Ajusté pour la tension de surface du milieu 1 pièce
12849167 1,05 à 1,10 g/ml Ajusté pour la tension de surface du milieu 1 pièce
12879167 1,20 à 1,25 g/ml Ajusté pour la tension de surface du milieu 1 pièce
12889167 1,25 à 1,30 g/ml Ajusté pour la tension de surface du milieu 1 pièce
12899167 1,30 à 1,35 g/ml Ajusté pour la tension de surface du milieu -
12809177 1,35 à 1,40 g/ml Ajusté pour la tension de surface du milieu -
12819177 1,40 à 1,45 g/ml Ajusté pour la tension de surface du milieu -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Code produit 12869167 Fournisseur Brannan™ Code fournisseur 10/341/0
Expédition estimée: 04-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Pour la création de rapports de mesure de la densité relative d’un liquide comparé à l’eau. Les densimètres BS 718 M50 Brannan™ sont fabriqués à partir de verre sodocalcique, de ballast, de grenaille d’acier et de résine de cire synthétique.
  • BS 718 : 1991 est généralement aligné sur les normes ISO 387 et ISO 649
  • Étalonnés à l’aide des unités acceptées de grammes par millilitre (g/ml)
  • Disponibles pour de nombreuses gammes de densité relative
  • Disponibles pour les tensions superficielles faible et moyenne
  • Avec un tube protecteur en plastique
  • Longueur de 270 mm
Spécification
Quantité 1Pack
Type Densimètre M50
Précision 0,001 g/ml
Incréments 0,001 g/ml
Certifications/Conformité ISO 387, ISO 649
Longueur (métrique) 270 mm
À utiliser avec (application) Ajusté pour la tension de surface du milieu
Plage de densité relative 1,15 à 1,20 g/ml