Learn More
Brannan™ Densimètres BS 718 M50
Description
- BS 718 : 1991 est généralement aligné sur les normes ISO 387 et ISO 649
- Étalonnés à l’aide des unités acceptées de grammes par millilitre (g/ml)
- Disponibles pour de nombreuses gammes de densité relative
- Disponibles pour les tensions superficielles faible et moyenne
- Avec un tube protecteur en plastique
- Longueur de 270 mm
Spécification
Spécification
| Quantité | 1Pack |
| Type | Densimètre M50 |
| Précision | 0,001 g/ml |
| Incréments | 0,001 g/ml |
| Certifications/Conformité | ISO 387, ISO 649 |
| Longueur (métrique) | 270 mm |
| À utiliser avec (application) | Ajusté pour la tension de surface du milieu |
| Plage de densité relative | 1,30 à 1,35 g/ml |