Learn More
Xylem Fluide d'étalonnage BS-AUS 5 x 5 mL
Code produit 30484447
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 x 5 mL
Conditionnement:
25mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30484447 5 x 5 mL 25mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30484447 Fournisseur Xylem Code fournisseur 90521
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Fluide d'étalonnage pour l'étalonnage des réfractomètres AdBlue ou Diesel Exhaust Fluid (DEF).
  • Étalon liquide
  • Pour les réfractomètres
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Étalon liquide
Indice de réfraction 1.3829
À utiliser avec (équipement) Réfractomètre
Quantité 5 x 5 mL