Learn More
Paragon Scientific™ Viscosimètre à tube en U BS pour liquides transparents
Code produit 16080450
Modifier l'affichage
Click to view available options
Gamme de viscosité:
20 à 100 cSt
200 à 1000 cSt
2000 à 10 000 cSt
6 à 30 cSt
60 à 300 cSt
600 à 3000 cSt
de 0,9 à 3 cST
de 2,0 à 10 cST
Conditionnement:
1 pièce
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Gamme de viscosité unitSize
16080450 de 0,9 à 3 cST 1 pièce
16000460 de 2,0 à 10 cST 1 pièce
16020460 6 à 30 cSt 1 pièce
16040460 20 à 100 cSt 1 pièce
16060460 60 à 300 cSt 1 pièce
16080460 200 à 1000 cSt 1 pièce
16000470 600 à 3000 cSt 1 pièce
16020470 2000 à 10 000 cSt 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Code produit 16080450 Fournisseur Paragon Scientific™ Code fournisseur U01NC
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Pour la détermination de la viscosité cinématique des liquides newtoniens transparents conformément aux normes ASTM D445, ISO 3104 et IP 71 section 1. Une faible viscosité facilite la dissipation des bulles d’air susceptibles d’entraîner des problèmes de détection dans les systèmes automatiques et optimise la stabilité et l’uniformité des bains.
  • Viscosimètre capillaire en verre de haute qualité
  • Fabriqué en conformité avec les normes ASTM D445, D446 et ISO 3104, 3105
Spécification
Gamme de viscosité de 0,9 à 3 cST
Calibrated Non
Constante approximative 0,003
Numéros ASTM D445, D446
Certifications/Conformité ASTM D445, D446 et ISO 3104, 3105
Dimensions A
Délai de 4 semaines