Learn More
Thermo Scientific™ BS3 (bis(sulfosuccinimidyle)subérate)
Code produit 10249963 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
8 x 2°mg
10 x 2 mg
1 g
Conditionnement:
10 pièces
1g
50mg
8 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10249963 50 mg 50mg
11841245 8 x 2°mg 8 pièces
16091992 10 x 2 mg 10 pièces
10075843 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10249963 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 21580
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Réticulez les amines aux amines avec BS3 contenant des groupes sulfo-NHS-ester séparés par un bras espaceur hydrosoluble 11.4 A qui est utile pour la réticulation des protéines de surface cellulaire.
Le BS3 Thermo Scientific™ Pierce (Sulfo-DSS) est un subérate de bis(sulfosuccinimidyle), un agent de réticulation amine vers amine, homobifonctionnel, hydrosoluble, non clivable et imperméable aux membranes.
Points clés :
  • Procédez à la réticulation des protéines de surface avant la lyse cellulaire et l’immunoprécipitation
  • Identifiez les interactions entre le récepteur et le ligand par réticulation chimique
  • “Fixez” les interactions protéiques pour permettre l’identification des interactions fiables ou transitoires des protéines
  • Identifiez les interactions protéiques des voisins proches
  • Procédez à une réticulation protéique pour créer des bioconjugués par le biais de réactions à étape unique
  • Immobilisez les protéines sur les surfaces recouvertes d’amines
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Réactivité chimique Amine-Amine
Cleavable Non
Poids moléculaire 572,43
Pégylé Non
Longueur du bras espaceur 11,4 Å
Contenu et stockage Dès réception, stocker sous forme desséchée à 4°C.
Perméabilité cellulaire Non
Conditions d’expédition Température ambiante
Gamme de produits Pierce
Méthode d’étiquetage Chemical Labeling
Type d’agent de réticulation Homobifonctionnels
Groupement de réactifs Ester sulfo-NHS
Entretoise Milieu (10 à 30 Å)
Forme Poudre
Quantité 50 mg
Solubilité Eau
Format Standard, usage unique, qualité supérieure
Hydrosoluble Oui
Type de produit Réticulateur
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • PierceBS3,No-Weigh Format
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
  • P362+P364-Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: BS3