Learn More
Thermo Scientific™ BS3 (bis(sulfosuccinimidyle)subérate)
Code produit 16091992 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
8 x 2°mg
10 x 2 mg
1 g
Conditionnement:
10 pièces
1g
50mg
8 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
16091992 10 x 2 mg 10 pièces
11841245 8 x 2°mg 8 pièces
10249963 50 mg 50mg
10075843 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 16091992 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur A39266
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Réticulez les amines aux amines avec BS3 contenant des groupes sulfo-NHS-ester séparés par un bras espaceur hydrosoluble 11.4 A qui est utile pour la réticulation des protéines de surface cellulaire.
Le BS3 Thermo Scientific™ Pierce (Sulfo-DSS) est un subérate de bis(sulfosuccinimidyle), un agent de réticulation amine vers amine, homobifonctionnel, hydrosoluble, non clivable et imperméable aux membranes.
  • Groupes de réactifs : ester sulfo-NHS (deux extrémités)
  • Réactif vers : groupes amino (amines primaires)
  • L’ester sulfo-NHS réactif aux amines réagit rapidement à n’importe quelle molécule contenant des amines primaires
  • Hydrosoluble ; à comparer avec DSS
  • Imperméable aux membranes, autorisant ainsi le marquage de la surface cellulaire
  • Le réactif cristallin et d’une grande pureté permet de créer des conjugués réticulés d’une grande pureté
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Réactivité chimique Amine-Amine
Cleavable Non
Poids moléculaire 572,43
Pégylé Non
Longueur du bras espaceur 11,4 Å
Contenu et stockage Dès réception, stocker sous forme desséchée à 4°C.
Perméabilité cellulaire Non
Conditions d’expédition Température ambiante
Gamme de produits No-Weigh, Pierce
Méthode d’étiquetage Marquage chimique
Type d’agent de réticulation Homobifonctionnels
Groupement de réactifs Ester sulfo-NHS
Entretoise Milieu (10 à 30 Å)
Forme Pleine
Quantité 10 x 2 mg
Solubilité Eau
Format Standard, usage unique, qualité supérieure
Hydrosoluble Oui
Type de produit Réticulateur