Learn More
Gibco™ Sans IgG BSA Fraction V (produit personnalisé)
Code produit 15216365 Tous les produits Gibco Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
25µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15216365 25 g 25µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15216365 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur 30063481
Sans IgG BSA Fraction V (produit personnalisé)
Il s’agit d’un produit personnalisé GIBCO. Veuillez remplir et soumettre le Formulaire de demande de renseignements sur les milieux personnalisés et un représentant du service client vous contactera au sujet des prix et de la disponibilité.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage 2 à 8 °C
Description BSA Fraction V sans IgG, 25g, conditions d’expédition de température ambiante, à conserver à 28° C, utilisé pour la viabilité cellulaire, la prolifération et la fonction, la culture de cellules mammifères
Forme Solide
Type de produit BSA
Stérilité Stérile
À utiliser avec (application) Culture cellulaire, culture de cellules de mammifères, analyse cellulaire, viabilité cellulaire, prolifération et fonction, prolifération cellulaire
Quantité 25 g
État réglementaire Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic