Learn More
ERLAB BSC - Solis Classic 1200
Code produit 30484793 Tous les produits Erlab Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Matériau de la cuve:
Acier inoxydable (304)
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Matériau de la cuve Conditionnement
30484793 Acier inoxydable (304) 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 30484793 Fournisseur ERLAB Code fournisseur NORHOT19843
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6995.00€
    6507.00€ / 1 pièces
    Économisez 488.00€
    6% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 07-01-2027
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
L'enceinte de sécurité microbiologique assure une protection optimale de l'opérateur
  • L'enceinte de sécurité microbiologique ERLAB est conçue pour offrir une protection avancée au personnel de laboratoire, aux échantillons et à l'environnement extérieur lors de la manipulation d'agents biologiques pathogènes ou sensibles.
  • Il est doté de filtres HEPA ou ULPA haute efficacité qui capturent jusqu'à 99,999 % des particules en suspension dans l'air, garantissant un espace de travail exempt de contaminants et une filtration moléculaire.
  • Le flux d'air laminaire unidirectionnel crée une zone stérile à contrôle particulaire qui réduit considérablement le risque de contamination croisée lors des procédures de manipulation.
  • La conception ergonomique, comprenant une vitre avant inclinée et une zone de travail spacieuse, améliore le confort et la visibilité de l'utilisateur lors d'une utilisation prolongée.
  • L'enceinte de sécurité microbiologique d'Erlab prend en charge un large éventail d'applications en microbiologie, culture cellulaire, biologie moléculaire et contrôle de la qualité pharmaceutique.
  • Conformité aux normes internationales telles que EN 12469 et ISO La norme 14644-1 garantit des performances certifiées et la sécurité de l'utilisateur
Spécification
Certifications/Conformité EN 12469-2000
Matériau de la cuve Acier inoxydable (304)
Type de produit Poste de sécurité microbiologique
Niveau sonore 56 dBA
Prises 2
Consommation électrique 170 W
Ports USB-A, DOP
Tension 230 V