Learn More
Erlab BSC - Solis Essentiel 1500
Code produit 18056272 Tous les produits Erlab Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Matériau de la cuve:
Acier inoxydable (304)
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Matériau de la cuve Conditionnement
18056272 Acier inoxydable (304) 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 18056272 Fournisseur Erlab Code fournisseur NORHOT19835
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    12940.00€
    12052.00€ / 1 pièces
    Économisez 888.00€
    6% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Découvrez l'enceinte de biosécurité Solis Essentiel 1500, dotée d'une conception compacte, d'une sécurité avancée et d'une commande intuitive pour la recherche et l'enseignement.
  • Modèle : Solis Essentiel 1500
  • Dimensions extérieures (mm) sans socle : L 1635 x l 820 x H 1421 (passe par des portes de 80 cm de large avec les panneaux ouverts)
  • Sécurité : Classe 100 - Conforme aux normes ISO 5, NF EN ISO 14644-1:2015 / EN 12469-2000
  • Filtration : HEPA H14 pour le flux d'air et l'extraction (99,995 % MPPS, EN 1822-1:2019)
  • Système de double ventilation
  • Matériaux : Chambre et plan de travail en acier inoxydable brossé 304L avec panneaux latéraux vitrés
  • Vitre frontale à commande électrique avec dispositif de nettoyage breveté, écran tactile intuitif avec alarme visuelle et sonore, 2 prises électriques avec protection et éclairage LED de l'espace de travail
  • Tension : 230 V - 50 Hz
  • Consommation électrique : 550 W
  • Débit d'air : 1240 m³ /h
Spécification
Matériau de la cuve Acier inoxydable (304)
Type de produit Enceinte de sécurité biologique de classe II
Modèle Solis Essentiel 1500
Niveau sonore 60 jBA
Prises 2
Consommation électrique 290 W