Learn More
Erlab BSC - Solis Premium 1800
Code produit 18823215 Tous les produits Erlab Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Matériau de la cuve:
Acier inoxydable (316)
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Matériau de la cuve Conditionnement
18823215 Acier inoxydable (316) 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 18823215 Fournisseur Erlab Code fournisseur NORHOT19858
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    18260.00€
    15252.00€ / 1 pièces
    Économisez 3008.00€
    16% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 07-01-2027
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Découvrez l'enceinte de biosécurité Solis Premium 1800, dotée d'une sécurité avancée, d'une conception ergonomique et de commandes intelligentes pour la recherche et l'éducation.
  • Dimensions extérieures (mm) : L 2025 x l 820 x H 1506 (passe par des portes de 80 cm avec les panneaux ouverts)
  • Conformité aux normes : Classe 100 - Conforme aux normes ISO 5, ISO 14644:2015 et EN 12469-2000
  • Filtration : Filtres HEPA H14 pour l'air d'alimentation et d'évacuation, éliminant 99,995 % des MPPS conformément à la norme EN 1822-1:2019
  • Système de ventilation double pour une protection constante
  • GMP flux d'air pour une performance optimale de l'air pur
  • Vitre avant à commande électrique avec système de nettoyage breveté
  • Chambre de travail et plan de travail en acier inoxydable 316L brossé avec panneaux latéraux en verre
  • Écran tactile intuitif avec alarme visuelle et sonore pour une surveillance facile
  • Commande vocale et webcam intégrée pour une interaction utilisateur avancée
  • Deux prises électriques avec couvercle de protection pour une connexion sécurisée
  • Éclairage LED écoénergétique pour un éclairage clair de l'espace de travail
  • Tension - Fréquence : 230 V - 50 Hz
  • Consommation électrique : 550 W
  • Débit d'air : 1480 m³ /h
Spécification
Matériau de la cuve Acier inoxydable (316)
Type de produit Enceinte de sécurité biologique de classe II
Modèle Solis Premium 1800
Niveau sonore 65 dBA
Prises 2
Consommation électrique 290 W