Learn More
Erlab BSC Solis Premium 900
Code produit 31793963 Tous les produits Erlab Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Niveau sonore:
63 dBA
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Niveau sonore Conditionnement
31793963 63 dBA 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 31793963 Fournisseur Erlab Code fournisseur NORHOT19855
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    10510.00€
    9807.00€ / 1 pièces
    Économisez 703.00€
    6% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Offre un environnement de travail sûr grâce à sa technologie de filtration haute performance. Compact, ergonomique et conçu pour répondre aux exigences des laboratoires modernes, il assure une protection optimale pour l’utilisateur, les échantillons et l’environnement de travail.
  • Équipements et options pour Erlab enceintes et armoires de sécurité : Cet équipement complète et adapte Erlab les enceintes sans conduits et les armoires de sécurité microbiologique aux exigences spécifiques de chaque laboratoire. Chaque option est conçue et validée pour Erlab être intégrée sans compromettre la performance de confinement et de protection de l’équipement.
  • Conçu et validé par Erlab :
    • Composants conçus pour une caisse ou une référence d’armoire spécifique
    • Intégration qui préserve le flux d’air, le confinement et la protection des opérateurs
    • Matériaux sélectionnés pour la résistance chimique et biologique ainsi que la décontamination facile
    • Compatible avec Erlab des programmes de surveillance connectés et de sécurité
  • Adaptez votre poste de travail à vos protocoles : les options d’extraction, les solutions de fenêtres et d’accès à l’avant, les systèmes de décontamination, les accessoires d’étanchéité et les accessoires internes permettent de configurer la station de travail pour les produits manipulés, l’équipement installé à l’intérieur de l’enceinte et l’ergonomie requise par l’opérateur.
  • L’installation est conçue pour être réalisée rapidement, sans impact sur la certification de l’équipement lorsqu’elle est effectuée conformément Erlab aux instructions.
  • Principaux avantages :
    • Option validée en usine, entièrement compatible avec l’équipement cible.
    • Maintient la gestion de confinement et la protection de l’opérateur.
    • Matériaux adaptés aux environnements chimiques et biologiques de laboratoire.
    • Améliore l’ergonomie, la polyvalence et la facilité d’utilisation.
    • Installation rapide sans impact sur la certification des équipements.
Spécification
Matériau de la cuve Acier inoxydable (304)
Type de produit Enceinte de sécurité biologique de classe II
Niveau sonore 63 dBA
Prises 2
Consommation électrique 1300 W