Learn More
Thermo Scientific™ Bsm DNA Polymerase, large fragment (8 U/μL)
Code produit 10364530 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1600 U
Conditionnement:
1600 unités
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10364530 1600 U 1600 unités
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10364530 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur EP0691
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Optimisez les applications dans lesquelles une forte activité de déplacement des brins est nécessaire avec cette ADN polymérase ayant une grande similarité fonctionnelle avec l’ADN polymérase Bst.
L’ADN polymérase Thermo Scientific Bsm, long fragment, est une portion de l’ADN polymérase de Bacillus smithii, qui catalyse la synthèse 5’→3’ de l’ADN et qui ne présente pas d’activités exonucléases 5’→3’ et 3’→5’. L’ADN polymérase Bsm, long fragment, a une activité de déplacement de brin forte et est actif dans une large plage de températures de 30°C à 63°C, avec une activité optimale à 60°. Il s’agit d’une enzyme présentant une grande similarité fonctionnelle avec l’ADN polymérase Bst, long fragment, et peut le remplacer dans la plupart des applications.
Ne convient pas à une utilisation en PCR.
Points clés
  • ADN polymérase thermophile possédant une forte activité de transfert de brin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Stand-alone enzyme
À utiliser avec (application) LAMP, RT-LAMP, WGA, RAM
Polymérase ADN polymérase Bsm
Quantité 1600 U
Contenu et stockage • ADN polymérase Bsm 200 μl, long fragment (8 U/μl)
• Tampon Bsm 10X 1,25 ml
Conserver à -20°C.
Température de réaction optimale 60°C
Conditions d’expédition Dry Ice
Concentration 8 U/μL
Temps de réaction 30 to 60 minutes