Learn More
Thermo Scientific™ Réactif de silylation BSTFA + 1–10 % TMCS
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Utilisez le réactif de silylation Thermo Scientific™ BSTFA + 1–10 % pour les analytes difficiles à silyler. Plus puissant que le BSTFA seul, cette formulation catalysée est idéale pour la dérivatisation des composés tels que les amides d'acides gras et les hydroxyles légèrement bloqués pour l'analyse GC.
- Parfaits pour la dérivatisation des amides d’acides gras, des hydroxyles légèrement bloqués et d’autres composés
- Sa formulation catalysée est plus puissante que le BSTFA seul
Spécification
Spécification
| À utiliser avec | GC |
| Concentration standard | 98 à 100, 0,1 à 1 % |
| Stockage | 2°C à 8°C |
| Quantité | 10 ampoules de 1 ml |
| Composants standard | BSTFA + 1 % TMCS |
Sécurité et traitement
- BSTFA + 1% TMCS
- Dangers
- Liquide inflammable Catégorie 3
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P233-Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P370+P378-En cas d'incendie: Utiliser pour l'extinction.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P403+P235-Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- MIXTURE LIST-Contain: Trimethylsilyl 2, 2,2-trifluoro-N-(trimethylsilyl) acetimidate 25561-30-2 ( 98-100 ), Trimethylchlo