Learn More
Thermo Scientific™ Réactif de silylation BSTFA + 1–10 % TMCS
Code produit 11577841 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Change view
Click to view available options
Composants standard:
BSTFA + +10% TMCS
BSTFA + 1 % TMCS
Quantité:
100 g
10 ampoules de 1 ml
10 g
25 g
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
10mL
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Composants standard Quantité unitSize
11577841 BSTFA + +10% TMCS 10 ampoules de 1 ml 10mL
11557851 BSTFA + 1 % TMCS 10 ampoules de 1 ml 10 pièces
11597570 BSTFA + 1 % TMCS 10 g 1 pièce
11527851 BSTFA + 1 % TMCS 25 g 1 pièce
11517871 BSTFA + 1 % TMCS 100 g 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 11577841 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur TS38840
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Rückgaberichtlinie anzeigen
Idéal pour les composés difficiles à silyler, le réactif de silylation Thermo Scientific™ BSTFA + 1–10 % TMCS dérivatise les composés.
Utilisez le réactif de silylation Thermo Scientific™ BSTFA + 1–10 % pour les analytes difficiles à silyler. Plus puissant que le BSTFA seul, cette formulation catalysée est idéale pour la dérivatisation des composés tels que les amides d'acides gras et les hydroxyles légèrement bloqués pour l'analyse GC.
  • Parfaits pour la dérivatisation des amides d’acides gras, des hydroxyles légèrement bloqués et d’autres composés
  • Sa formulation catalysée est plus puissante que le BSTFA seul
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Description de l’article BSTFA + 10 % TMCS ; 10 ampoules de 1 ml
Stockage 2°C à 8°C
Quantité 10 ampoules de 1 ml
Composants standard BSTFA + +10% TMCS
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • BSTFA + 10% TMCS
Signalwort
  • Dangers
Gefahrenkategorie
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Gefahrenhinweis
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H331-Toxique par inhalation.
Sicherheitshinweis
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P264-Se laver les mains soigneusement après manipulation.
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P242-Ne pas utiliser d'outils produisant des étincelles.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P370+P378-En cas d'incendie: Utiliser du sablee sec, un agent chimique sec oude la mousse résistant á l'alcool pour l'extinction.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P330-Rincer la bouche.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P403+P233-Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: trimethylchlorosilane, trimethylsilyl 2,2,2-triflouro-N-(trimethylsilyl) acetimidate
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.